Tri-tert-butylphosphin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
360890010 360890050
ACRO360890010EA 89.8 EUR
ACRO360890010 ACRO360890050
Tri-tert-butylphosphin 95%
Tri-tert-butylphosphin
Formel: C₁₂H₂₇P
Siedepunkt: 102…103 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 30 °C
Flammpunkt: –17 °C
MDL: MFCD00015006
CAS-Nummer: 13716-12-6
EINECS: 237-266-4
UN: 2846
ADR: 4.2,I