5-Brom-2-chlorpyrimidin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
368482500
368480050
ACRO368482500EA
25.7
EUR
ACRO368482500
ACRO368480050
5-Brom-2-chlorpyrimidin 96%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Formel:
C₄H₂BrClN₂ Molecular Weight: 193,43 g/mol Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00483232 CAS-Nummer: 32779-36-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95 % |