2-Amino-5-brompyrimidin 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Brompyrimidin-2-ylamin

368580010 368580050
ACRO368580010EA 32.8 EUR
ACRO368580010 ACRO368580050
2-Amino-5-brompyrimidin 97%
2-Amino-5-bromopyrimidine
Formel: C₄H₄BrN₃
Molecular Weight: 174 g/mol
Schmelzpunkt: 239…244 °C
Flammpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012341
CAS-Nummer: 7752-82-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 244 °C
HPLC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR