4-Phenylbenzylbromid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Brommethyl)biphenyl, p-(Brommethyl)biphenyl
368950050 368950250
ACRO368950050EA 88.8 EUR
ACRO368950050 ACRO368950250
4-Phenylbenzylbromid 96%
4-Phenylbenzylbromid
Formel: C₁₃H₁₁Br
Molecular Weight: 247,13 g/mol
Schmelzpunkt: 83…86 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017869
CAS-Nummer: 2567-29-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 86 °C
GC ≥95 %