2,4-Dimethoxybenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
369950050
369950250
ACRO369950050EA
53.8
EUR
ACRO369950050
ACRO369950250
2,4-Dimethoxybenzylamin 98%
2,4-Dimethoxybenzylamin
Formel:
C₉H₁₃NO₂ Siedepunkt: 140 °C (760 mmHg) Dichte: 1,113 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052393 CAS-Nummer: 20781-20-8 UN: 2735 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |