Ethylbenzoylacetat 90%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Benzoylessigsäureethylester
370850050
370850500
370851000
370855000
ACRO370850050EA
21.2
EUR
ACRO370850050
ACRO370850500
ACRO370851000
ACRO370855000
Ethylbenzoylacetat 90%
Ethylbenzoylacetat
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molecular Weight: 192,21 g/mol Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: < 0 °C Dichte: 1,106 g/cm³ Flammpunkt: 140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009196 CAS-Nummer: 94-02-0 EINECS: 202-295-3 Merck Index: 13,03803 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to red to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5240 to 1.5330 (20°C, 589 nm) |
HPLC | ≥88 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...