5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
371360010
371360050
ACRO371360010EA
32.4
EUR
ACRO371360010
ACRO371360050
5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin 98%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formel:
C₄HBrCl₂N₂ Molecular Weight: 227.87 g/mol Siedepunkt: 128 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 29…30 °C Dichte: 1.781 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00127818 CAS-Nummer: 36082-50-5 UN: 3265 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear to slightly hazy colorless to light yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |