4-(Trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
375830010
375830100
ACRO375830010EA
37.4
EUR
ACRO375830010
ACRO375830100
4-(Trifluormethyl)benzylamin 97%
4-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₈H₈F₃N Molecular Weight: 175.15 g/mol Siedepunkt: 79…82 °C (15 mmHg) Dichte: 1.229 Flammpunkt: 75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010220 CAS-Nummer: 3300-51-4 EINECS: 221-971-9 UN: 2735 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |