6-Chlor-1-hexin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chlorohex-1-yne
380810050 380810250
ACRO380810050EA 64 EUR
ACRO380810050 ACRO380810250
6-Chlor-1-hexin 97%
6-Chloro-1-hexyne
Formel: C₆H₉Cl
Molecular Weight: 116,59 g/mol
Flammpunkt: 37 °C
MDL: MFCD00013697
CAS-Nummer: 10297-06-0
UN: 1993
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %