3,3,3-Trifluorpropionsäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,3,3-Trifluoropropanoic acid

381070010 381070050 381071000
ACRO381070010EA 41.7 EUR
ACRO381070010 ACRO381070050 ACRO381071000
3,3,3-Trifluorpropionsäure 98%
3,3,3-Trifluorpropionsäure
Formel: C₃H₃F₃O₂
Molecular Weight: 128.05 g/mol
Siedepunkt: 146 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 9.7 °C
Dichte: 1.45 g/cm³
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153292
CAS-Nummer: 2516-99-6
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR