1-(2-Methylphenyl)piperazin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
382130010 382130050
ACRO382130010EA 29.9 EUR
ACRO382130010 ACRO382130050
1-(2-Methylphenyl)piperazin 98%
1-(2-Methylphenyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Molecular Weight: 176.26 g/mol
Schmelzpunkt: 48…52 °C
MDL: MFCD00040729
CAS-Nummer: 39512-51-1
EINECS: 254-481-9
UN: 3259
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 48 °C
GC ≥97.5 %