4-Brom-N-methylanilin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
383200010 383200050
ACRO383200010EA 50.8 EUR
ACRO383200010 ACRO383200050
4-Brom-N-methylanilin 97%
4-Brom-N-methylanilin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186.05 g/mol
Siedepunkt: 123…125 °C (7 mmHg)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03030391
CAS-Nummer: 6911-87-1
UN: 2810
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to brown to dark purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6110 to 1.6150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %