α-Brom-4-nitro-o-kresol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
388520050 388520250
ACRO388520050EA 34.4 EUR
ACRO388520050 ACRO388520250
α-Brom-4-nitro-o-kresol 95%
α-Brom-4-nitro-o-kresol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Schmelzpunkt: 145…149 °C
Dichte: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007340
CAS-Nummer: 772-33-8
EINECS: 212-248-9
UN: 2923
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
Titration Argentometric ≥94 %