N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid with 1% trimethylsilyl chloride
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
BSTFA, N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoressigsäureamid, Trimethylsilyl-2,2,2-trifluor-N-(trimethylsilyl)acetimidat
389320250
389321000
389325000
ACRO389320250EA
228
EUR
ACRO389320250
ACRO389321000
ACRO389325000
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid with 1% trimethylsilyl chloride
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Siedepunkt: 145…147 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: -41 °C Dichte: 0,974 g/cm³ Flammpunkt: 34 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008269 CAS-Nummer: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 UN: 2920 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
GC | ≤1.5 % TMCS |