2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Aminophenethylalkohol, 2-(4-Aminophenyl)ethylalkohol
400930250
400931000
ACRO400930250EA
79
EUR
ACRO400930250
ACRO400931000
2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137.18 g/mol Schmelzpunkt: 104…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007922 CAS-Nummer: 104-10-9 EINECS: 203-174-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 110 °C |
GC | ≥96.0 % |