3-Aminophthalimid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Aminophthalsäureimid, 3-Amino-1,2-benzoldicarbonsäureimid
AC40100.1 AC40100.10
MAYBAC40100.1EA 0 EUR
MAYBAC40100.1 MAYBAC40100.10
3-Aminophthalimid
3-Aminophthalimid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Siedepunkt: 447 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 270…271 °C
MDL: MFCD00041853
CAS-Nummer: 2518-24-3