tert-Butylethylether 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Ethoxy-2-methylpropane
403530250 403531000
ACRO403530250EA 247 EUR
ACRO403530250 ACRO403531000
tert-Butylethylether 97%
tert-Butylethylether
Formel: C₆H₁₄O
Siedepunkt: 71 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –94 °C
Dichte: 0,75 g/cm³
Flammpunkt: –19 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009225
CAS-Nummer: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN: 1179
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03809
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3746 to 1.3766 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %