Rizinusöl
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
404165000 404160025
ACRO404165000EA 41.5 EUR
ACRO404165000 ACRO404160025
Rizinusöl
Oil of castor
Siedepunkt: 229 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,957 g/cm³
Flammpunkt: 229 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130746
CAS-Nummer: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value ≥150 mg KOH/g
Iodine value 82 to 90 g I2/100g