2-Chlorbenzoxazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-1,3-benzoxazole
404530100 404530500
ACRO404530100EA 66.4 EUR
ACRO404530100 ACRO404530500
2-Chlorbenzoxazol 98%
2-Chlorobenzoxazole
Formel: C₇H₄ClNO
Molecular Weight: 153,57 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 1,35 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
MDL: MFCD00005766
CAS-Nummer: 615-18-9
EINECS: 210-414-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %