Isoxazol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
412930100 412930500
ACRO412930100EA 60.8 EUR
ACRO412930100 ACRO412930500
Isoxazol 99%
Isoxazole
Formel: C₃H₃NO
Molecular Weight: 69.06 g/mol
Siedepunkt: 95 °C
Dichte: 1.07 g/cm³
Flammpunkt: 8 °C
MDL: MFCD00003149
CAS-Nummer: 288-14-2
EINECS: 206-018-7
UN: 1993
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %