Methyl-p-toluat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Toluylsäuremethylester, 4-Tolylsäuremethylester, 4-Toluylsäuremethylester, 4-Methylbenzoesäuremethylester, Methyl-4-methylbenzoat
414961000 414962500 414960025 414960100
ACRO414961000EA 36.6 EUR
ACRO414961000 ACRO414962500 ACRO414960025 ACRO414960100
Methyl-p-toluat 99%
Methyl-p-toluat
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 220…223 °C
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Dichte: 1,06 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008441
CAS-Nummer: 99-75-2
EINECS: 202-784-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
GC ≥98.5 %