Neutralrot, rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Basisrot 5, 2-Amino-8-(dimethylamino)-3-methylphenaziniumchlorid, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazindiamin Monohydrochlorid
415490250 415491000
ACRO415490250EA 78.5 EUR
ACRO415490250 ACRO415491000
Neutralrot, rein, zertifiziert
Neutralrot
Formel: C₁₅H₁₇ClN₄
Molecular Weight: 288.78 g/mol
Schmelzpunkt: 290 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012651
CAS-Nummer: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 539 to 544 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.12
BSC Certification Passes