Safranin O 85%, rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenaziniumchlorid, Basisrot 2
419210250
419211000
ACRO419210250EA
40.8
EUR
ACRO419210250
ACRO419211000
Safranin O 85%, rein, zertifiziert
Safranin O
Formel:
C₂₀H₁₉ClN₄ Molecular Weight: 350.85 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011759 CAS-Nummer: 477-73-6 EINECS: 207-518-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to dark brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥80 % |
UV Lambda max | 530 to 534 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.1 to 1.32 |
BSC Certification | Passes |