(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-2-Hydroxymethyltetrahydrofuran, (±)-Tetrahydrofurylmethanol, (±)-THFA
420440010 420442500 420440025
ACRO420440010EA 48.2 EUR
ACRO420440010 ACRO420442500 ACRO420440025
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 99+%
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 178 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1,0543 g/cm³
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005372
CAS-Nummer: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA