Benzylmercaptan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Toluol-α-thiol, α-Toluolthiol
421261000
421265000
ACRO421261000EA
45.8
EUR
ACRO421261000
ACRO421265000
Benzylmercaptan 99%
Benzylmercaptan
Formel:
C₇H₈S Molecular Weight: 124,21 g/mol Siedepunkt: 195 °C Schmelzpunkt: –29 °C Dichte: 1,058 g/cm³ Flammpunkt: 70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004867 CAS-Nummer: 100-53-8 EINECS: 202-862-5 UN: 2810 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09456 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5735 to 1.5775 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |