Nitroprussid-Natrium Dihydrat ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dinatriumpentacyanonitrosylferrat(III) Dihydrat, Natriumnitrosopentacyanoferrat(III) Dihydrat, di-Natriumnitrosylpentacyanoferrat(III) Dihydrat, Natriumnitroprussiat Dihydrat, di-Natriumpentacyanonitrosylferrat(III) Dihydrat
424360250 424361000 424365000 424360025
ACRO424360250EA 44.8 EUR
ACRO424360250 ACRO424361000 ACRO424365000 ACRO424360025
Nitroprussid-Natrium Dihydrat ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Nitroprussid-Natrium Dihydrat
Formel: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Molecular Weight: 297,95 g/mol
Dichte: 1,72 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149192
CAS-Nummer: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 1588
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08722
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Bordeaux Crystals
Titration Argentometric 99.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) Passes test (Limit about 0.01%)
Insoluble matter ≤0.01 %