Kaliumtetranitropalladat(II) (≥28,3% Pd)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
10537.03 10537.06
10537.03EA 95.2 EUR
10537.03 10537.06
Kaliumtetranitropalladat(II) (≥28,3% Pd)
Potassium tetranitropalladate(II)
CAS No.: 13844-89-8 Molecular Formula: K2Pd(NO2)4 Formula Weight: 368.63 Physical Form: Crystalline Melting Point: 310° dec. MDL No.: MFCD00049788
Formel: K₂N₄O₈Pd
Molecular Weight: 368,63 g/mol
Schmelzpunkt: 310 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049788
CAS-Nummer: 13844-89-8
EINECS: 237-568-6