Diammoniumtetrachloroplatinat (≥51% Pt) ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ammoniumtetrachloroplatinat, Ammoniumtetrachloroplatinat(II)
11046.03 11046.06
11046.03EA 131 EUR
11046.03 11046.06
Diammoniumtetrachloroplatinat (≥51% Pt) ≥99,9% (Metall-Basis)
Diammoniumtetrachloroplatinat
Purity: 99.9% CAS No.: 13820-41-2 Molecular Formula: H8Cl4N2Pt Formula Weight: 372.98 Physical Form: Crystalline Density: 2.936 Appearance: Dark red Odour: Odourless Melting Point: 145° dec. UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010885
Formel: H₈Cl₄N₂Pt
Molecular Weight: 372,97 g/mol
Schmelzpunkt: 145 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,936
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010885
CAS-Nummer: 13820-41-2
EINECS: 237-499-1
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00583