Dinatriumhexachloroplatinat Hexahydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumhexachloroplatinat(IV) Hexahydrat
11047.03
11047.06
11047.03EA
109
EUR
11047.03
11047.06
Dinatriumhexachloroplatinat Hexahydrat
Dinatriumhexachloroplatinat Hexahydrat
CAS No.: 19583-77-8
Molecular Formula: Na2PtCl6.6H2O
Formula Weight: 561.88 (453.79anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.50
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 110° -6H2O
Solubility: Soluble in water, alcohol. Insoluble in ether
Merck Reference: 14,8623
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149172
Catalyst
Formel:
Cl₆Na₂Pt·6H₂O Schmelzpunkt: 110 °C (-6H₂O) Dichte: 2,50 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149172 CAS-Nummer: 19583-77-8 EINECS: 240-983-5 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,8623 |