Dysprosiumtrinitrat Pentahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dysprosium (III) nitrate pentahydrate
11315.14 11315.22
11315.14EA 158 EUR
11315.14 11315.22
Dysprosiumtrinitrat Pentahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Dysprosiumtrinitrat Pentahydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 10031-49-9 Molecular Formula: Dy(NO3)3.5H2O Formula Weight: 438.59 (348.51anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Cream to pale yellow Odour: Odourless pH: 3 Melting Point: 88.6° Merck Reference: 14,3482 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149683
Formel: DyN₃O₉·5H₂O
Molecular Weight: 438,59 g/mol
Schmelzpunkt: 88,6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149683
CAS-Nummer: 10031-49-9
EINECS: 233-410-5
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,3482