Dikaliumhexachloroiridat (≥39% Ir)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Kaliumhexachloroiridat(IV)
11888.03 11888.06 11888.14
11888.03EA 327 EUR
11888.03 11888.06 11888.14
Dikaliumhexachloroiridat (≥39% Ir)
Dikaliumhexachloroiridat
CAS No.: 16920-56-2 Molecular Formula: K2IrCl6 Formula Weight: 483.12 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011369
Formel: Cl₆IrK₂
Molecular Weight: 483,13 g/mol
Schmelzpunkt: Zersetzung
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011369
CAS-Nummer: 16920-56-2
EINECS: 240-976-7