Dinatriumhexachloroiridat Hexahydrat (≥33,9% Ir)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Natriumhexachloroiridat(IV) Hexahydrat
11890.03
11890.06
11890.03EA
278
EUR
11890.03
11890.06
Dinatriumhexachloroiridat Hexahydrat (≥33,9% Ir)
Dinatriumhexachloroiridat Hexahydrat
CAS No.: 19567-78-3
Molecular Formula: Na2IrCl6.6H2O
Formula Weight: 558.99 (450.92anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Red-black
Melting Point: 600° dec.
MDL No.: MFCD00149169
Formel:
Cl₆IrNa₂·6H₂O Molecular Weight: 559,01 g/mol Schmelzpunkt: 600 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149169 CAS-Nummer: 19567-78-3 EINECS: 241-011-2 |