Diammoniumhexachloroiridat (≥43% Ir) ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ammoniumhexachloroiridat(IV)
12326.03 12326.06
12326.03EA 350 EUR
12326.03 12326.06
Diammoniumhexachloroiridat (≥43% Ir) ≥99% (Metall-Basis)
Diammoniumhexachloroiridat
Purity: 99% CAS No.: 16940-92-4 Molecular Formula: (NH4)2IrCl6 Formula Weight: 441.02 Physical Form: Crystalline powder Density: 2.86 Appearance: Red-black Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00010881
Formel: H₈Cl₆IrN₂
Molecular Weight: 441,01 g/mol
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 2,86
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010881
CAS-Nummer: 16940-92-4
EINECS: 241-007-0