Dikaliumhexabromoiridat (≥25,4% Ir)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Kaliumhexabromoiridat(IV)
12651.03
12651.06
12651.03EA
204
EUR
12651.03
12651.06
Dikaliumhexabromoiridat (≥25,4% Ir)
Dikaliumhexabromoiridat
CAS No.: 19121-78-9
Molecular Formula: K2IrBr6
Formula Weight: 749.86
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00054221
Formel:
Br₆IrK₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054221 CAS-Nummer: 19121-78-9 EINECS: 242-827-1 |