Zinn(II)oxalat
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Oxalsäure Zinn(II)salz, Ethandisäure Zinn(II)salz
14113.22 14113.36
14113.22EA 36.4 EUR
14113.22 14113.36
Zinn(II)oxalat
Zinn(II)oxalat
CAS No.: 814-94-8 Molecular Formula: C2O4Sn Formula Weight: 206.72 Physical Form: Powder Density: 3.56 Appearance: White Melting Point: 280° dec. Solubility: Soluble in dilute HCl. Insoluble in water Beilstein Reference: 3708588 Merck Reference: 14,8786 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00040678
Formel: C₂O₄Sn
Molecular Weight: 206,73 g/mol
Schmelzpunkt: 280 °C (Zers.)
Dichte: 3,56
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040678
CAS-Nummer: 814-94-8
EINECS: 212-414-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8786