Cäsiumhydrogencarbonat ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
14234.14 14234.22
14234.14EA 88.8 EUR
14234.14 14234.22
Cäsiumhydrogencarbonat ≥99,99% (Metall-Basis)
Cesium hydrogen carbonate
Purity: 99.99% CAS No.: 29703-01-3 Molecular Formula: CsHCO3 Formula Weight: 193.92 Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00010961
Formel: CHCsO₃
Schmelzpunkt: 175 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010961
CAS-Nummer: 15519-28-5
EINECS: 249-784-8