Formaldehyd 37% aqueous solution Stabilised ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd
Stabilisierung: 10-15 % MeOH
33314.AP 33314.M1
33314.APEA 42.5 EUR
33314.AP 33314.M1
Formaldehyd 37% aqueous solution Stabilised ACS
Formaldehyd
CAS No.: 50-00-0 Molecular Formula: CH2O Formula Weight: 30.03 Flash Point: 60°(140°F) Physical Form: Liquid Density: 1.083 Refractive Index: 1.3765 Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: -15° Boiling Point: 97° Beilstein Reference: 1209228 Merck Reference: 14,4235 UN No.: 1198 MDL No.: MFCD00003274
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30.03 g/mol
Siedepunkt: 97 °C
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1.083
Flammpunkt: 60 °C (140 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 1198
ADR: 3 III
Merck Index: 14,4235