Natriumhydrogenorthoarsenat Heptahydrat 98,0-102,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumarsenat dibasisch Heptahydrat, Natriumhydrogenorthoarsenat Heptahydrat
33373.14
33373.22
33373.14EA
154
EUR
33373.14
33373.22
Natriumhydrogenorthoarsenat Heptahydrat 98,0-102,0% ACS
Natriumhydrogenorthoarsenat Heptahydrat
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 10048-95-0
Molecular Formula: HAsNa2O4.7H2O
Formula Weight: 312.01 (185.94anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.88
Appearance: White
Melting Point: 130° dec.
UN No.: 1685
MDL No.: MFCD00149179
Formel:
HAsNa₂O₄·7H₂O Molecular Weight: 312,01 g/mol Schmelzpunkt: 130 °C (Zersetzung) Dichte: 1,88 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149179 CAS-Nummer: 10048-95-0 EINECS: 231-902-4 UN: 1685 ADR: 6.1,II |