Natriumperborat Tetrahydrat, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumperoxometaborat Tetrahydrat
33383.14
33383.22
33383.36
33383.14EA
27.5
EUR
33383.14
33383.22
33383.36
Natriumperborat Tetrahydrat, Reagenzqualität
Natriumperborat Tetrahydrat
CAS No.: 10486-00-7
Molecular Formula: NaBO3.4H2O
Formula Weight: 153.86 (81.84anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.73
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: ca 10
Melting Point: 60° dec.
Merck Reference: 14,8652
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00149231
Bleaching agent for domestic detergents and industrial laundries
Formel:
NaH₂BO₄·4H₂O Molecular Weight: 171,87 g/mol Schmelzpunkt: 60 °C (Zersetzung) Dichte: 1,73 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149231 CAS-Nummer: 13517-20-9 EINECS: 239-172-9 UN: 1479 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8652 |