trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat 97,5-100,5% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: trans-Cyclohexan-1,2-dinitrilotetraessigsäure Monohydrat, CyDTA Monohydrat, trans-Cyclohex-1,2-ylendiamintetraessigsäure Monohydrat, Titriplex® IV, CDTA Monohydrat
36697.06 36697.14 36697.22 36697.36
36697.06EA 35.6 EUR
36697.06 36697.14 36697.22 36697.36
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat 97,5-100,5% ACS
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat
Purity: 97.5%-100.5% CAS No.: 125572-95-4 Molecular Formula: C14H22N2O8.H2O Formula Weight: 364.35 (346.34anhy) Physical Form: Solid Melting Point: 213-216° Beilstein Reference: 3222748 MDL No.: MFCD00066429
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Molecular Weight: 364.35 g/mol
Schmelzpunkt: 213…216 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066429
CAS-Nummer: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9