Dinatriumsuccinat Hexahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumsuccinat dibasisch Hexahydrat, 1,4-Butandisäure Dinatriumsalz Hexahydrat, Bernsteinsäure Dinatriumsalz Hexahydrat
41983.30 41983.A1 41983.A7
41983.30EA 57.6 EUR
41983.30 41983.A1 41983.A7
Dinatriumsuccinat Hexahydrat ≥99%
Dinatriumsuccinat Hexahydrat
Purity: 99% CAS No.: 6106-21-4 Molecular Formula: C4H4Na2O4.6H2O Formula Weight: 270.14 (162.05anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 120° -6H2O Beilstein Reference: 3921044 Merck Reference: 14,8679 MDL No.: MFCD00149117
Formel: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Molecular Weight: 270,14 g/mol
Schmelzpunkt: 120 °C (-6H₂O)
Dichte: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149117
CAS-Nummer: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 14,8679