1,3-Dioxolan ≥99,5% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dioxacyclopentan
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
42897.AK 42897.K2 42897.M1
42897.AKEA 47.3 EUR
42897.AK 42897.K2 42897.M1
1,3-Dioxolan ≥99,5% stabilisiert
1,3-Dioxolan
Stabilized
Purity: 99.5% CAS No.: 646-06-0 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Flash Point: 1°(34°F) Physical Form: Liquid Density: 1.06 Refractive Index: 1.4000 Melting Point: -95° Boiling Point: 74-75° UN No.: 1166 MDL No.: MFCD00003207
As a solvent, in Mannich reaction, as an electrolyte in batteries
Formel: C₃H₆O₂
Molecular Weight: 74,08 g/mol
Siedepunkt: 74…75 °C
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,06
Flammpunkt: 1 °C (34 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003207
CAS-Nummer: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3,II