1-(2-Bromethyl)naphthalin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
43491.06
43491.03
43491.06EA
289
EUR
43491.06
43491.03
1-(2-Bromethyl)naphthalin ≥97%
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Purity: 97%
CAS No.: 13686-49-2
Molecular Formula: C12H11Br
Formula Weight: 235.13
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₁Br Molecular Weight: 235.12 g/mol Siedepunkt: 237…238 °C1.65 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037737 CAS-Nummer: 13686-49-2 |