1,2-Bis(dimethylsilyl)benzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Phenylenbis(dimethylsilan)
43755.09 43755.04
43755.09EA 577 EUR
43755.09 43755.04
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzol ≥98%
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzol
Purity: 98% CAS No.: 17985-72-7 Molecular Formula: C10H18Si2 Formula Weight: 194.43 Flash Point: 70°(158°F) Physical Form: Liquid Density: 0.898 Refractive Index: 1.5140 Boiling Point: 101°/13mm MDL No.: MFCD00142462
Formel: C₁₀H₁₈Si₂
Molecular Weight: 194,42 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (13 mmHg)
Dichte: 0,898
Flammpunkt: 70 °C (158 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142462
CAS-Nummer: 17985-72-7