N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
CAS No.: 25561-30-2
Molecular Formula: C8H18F3NOSi2
Formula Weight: 257.40
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Physical Form: Liquid, Ampouled under argon
Density: 0.97
Refractive Index: 1.3840
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -10°
Boiling Point: 145-147°
Beilstein Reference: 3607620
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008269
Formel:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Siedepunkt: 145…147 °C Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 0,97 Flammpunkt: 23 °C (73 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008269 CAS-Nummer: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 UN: 2924 ADR: 3,III |