Dikaliumhexabromopalladat ≥99,999% (Metall-Basis) Pd ≥ 15.5%, Premion®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Potassium hexabromopalladate(IV)
43947.03 43947.06
43947.03EA 102 EUR
43947.03 43947.06
Dikaliumhexabromopalladat ≥99,999% (Metall-Basis) Pd ≥ 15.5%, Premion®
Dikaliumhexabromopalladat
Purity: 99.999% CAS No.: 16919-74-7 Molecular Formula: K2PdBr6 Formula Weight: 664.04 Physical Form: Crystalline
Formel: Br₆K₂Pd
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093651
CAS-Nummer: 16919-74-7