Gallium metal 99,9 Metals basis
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
45841.22 45841.36
45841.22EA 442 EUR
45841.22 45841.36
Gallium metal 99,9 Metals basis
Gallium
Packaged in poylethylene bottle
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-55-3 Physical Form: May be solid or liquid due to ambient temperature UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Formel: Ga
Molecular Weight: 69.72 g/mol
Siedepunkt: 2403
Schmelzpunkt: 29
Dichte: 5.904 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134045
CAS-Nummer: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04364