Titan(IV)butoxid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Butanol Titan(IV)salz, Tetrabutylorthotitanat, Titan(IV)butanolat, Titantetrabutanolat, Titansäuretetrabutylester, Tetrabutoxytitan(IV)
77124.09 77124.22 77124.36
77124.09EA 34.2 EUR
77124.09 77124.22 77124.36
Titan(IV)butoxid ≥99%
Titan(IV)butoxid
Formel: C₁₆H₃₆O₄Ti
Molecular Weight: 340,34 g/mol
Siedepunkt: 310…314 °C
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 0,998
Flammpunkt: 41 °C (170 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009433
CAS-Nummer: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 2924
ADR: 3,III