4-Fluorbenzylmercaptan 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Fluortoluol-α-thiol
A10126.03 A10126.06
A10126.03EA 40.8 EUR
A10126.03 A10126.06
4-Fluorbenzylmercaptan 96%
4-Fluorbenzylmercaptan
Purity: 96% CAS No.: 15894-04-9 Molecular Formula: C7H7FS Formula Weight: 142.20 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 72-74°/15mm Beilstein Reference: 2242520 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00040724
Formel: C₇H₇FS
Molecular Weight: 142.2 g/mol
Siedepunkt: 72…74 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.157
Flammpunkt: 76 °C (168 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040724
CAS-Nummer: 15894-04-9
EINECS: 240-031-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III