1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
β,β,β-Trichlor-tert-butylalkohol Hemihydrat, Chloreton Hemihydrat, Chlorbutol Hemihydrat, 2-Methyl-1,1,1-trichlor-2-propanol Hemihydrat, Chlorbutanol Hemihydrat, Acetonchloroform Hemihydrat
A10181.14
A10181.22
A10181.14EA
32.9
EUR
A10181.14
A10181.22
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat ≥98%
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat
Purity: 98%
CAS No.: 6001-64-5
Molecular Formula: C4H7Cl3O.0.5H2O
Formula Weight: 186.47 (177.46anhy)
Flash Point:
Formel:
C₄H₇Cl₃O·0.5H₂O Molecular Weight: 372,93 g/mol Siedepunkt: 167 °C Schmelzpunkt: 98…100 °C (wasserfrei) Flammpunkt: >100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004461 CAS-Nummer: 6001-64-5 EINECS: 200-317-6 Merck Index: 14,2129 |